Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Förmonterade skruvkorpor, 10 mm, med septa, ingen slits
Produktkod. 31747632 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31747632 100 Pk.
31746893 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31747632 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0805712
Beräknad leverans: 06-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 10 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 10 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap