Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Förmonterade skruvlock, 9 mm, med limmade septa, förslitsa
Produktkod. 31744526 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blått
Silver
Svart
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Kvantitet
31744526 Blått 100 Pk.
31744037 Blått 1000 Pk.
31747972 Silver 100 Pk.
31746749 Silver 1000 Pk.
31744890 Svart 100 Pk.
31746529 Svart 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 31744526 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0897212B
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Förslits Ja
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap