Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Förmonterade skruvlock (EU), 9 mm, med limmade septa, ingen slits
Produktkod. 31749170 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blått
Grön
Naturlig
Rött
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31749170 Naturlig
31747948 Rött
31746487 Blått
31744805 Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31749170 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR1895612B
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap