Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps (EU), 9 mm, with Bonded-In Septa, Pre-Slit
Produktkod. 31744571
Change view
Färg:
Blue
Produktkod. Färg
31744571 Blue
1 options
Produktkod. 31744571 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR1897212B
Beräknad leverans: 06-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blue
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Förslits Yes
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoclavable
Produkttyp Cap