Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Förmonterade skruvkorpor (EU), 9 mm, med septa, ingen slits
Produktkod. 31748338 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Blått
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31748338 Blått
31746185 Svart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31748338 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR1895212
Beräknad leverans: 25-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum PTFE/silikon
Kvantitet 100 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap