Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Skruvlock med septa, 9 mm, förslitsning (PFAS-fritt)
Produktkod. 31748602 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31748602 1000 Pk.
31745611 100 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31748602 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR089P713
Beräknad leverans: 26-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polypropen
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Septum Silikon/polypropen
Kvantitet 1000 Pk.
Stängningsstorlek 9 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Cap
Septum Color Blå/Klar