Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Skruvkorkor, solida, polypropen, utan lindning (ingen septa)
Handla allt Phenomenex ProdukterBeskrivning
- Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
- Certifiering: 100 % felfri
- Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Stängningsstorlek | 9 mm |
| Markeringspunkt | Nej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Cap |