Läs mer
Phenomenex™ Verex™ Flaskinsatser, 6 mm, platt botten, glas
Produktkod. 31745821 Handla allt Phenomenex Produkter
Change view
Färg:
Klart
Produktkod. Färg
31745821 Klart
1 options
Produktkod. 31745821 Leverantör Phenomenex™ Leverantörsnummer AR0461052
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tillbehör för användning med kromatografiflaskor och i olika kromatografiapplikationer.
  • Analys: Renlighet och prestanda testas som standard
  • Certifiering: 100 % felfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-lock-ampuller, skruvlockflaskor, snap-lock-ampuller, VOA/ASE-monterade flaskkit, VOA/ASE-monterade förvaringskit för VOA/ASE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glas
Förslits Nej
Sterilitet Sterila
Stängningsstorlek 6 mm
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Insats