Läs mer
Vericiguat, MedChemExpress
Produktkod. 16487176
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16487176 100 mg -
16479717 5 mg -
16477188 10 mg -
16440286 2 mg -
16403217 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16487176 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16774
MedChemExpress Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Vericiguat (BAY1021189) is a potent, orally available and soluble guanylate cyclase stimulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vericiguat
CAS 1350653-20-1
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16F2N8O2
Kvantitet 100 mg
Synonym BAY1021189
Löslighetsinformation DMSO : 60 mg/mL (140.72 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC)NC1=C(N)N=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3F)C4=NC=C(F)C=C42)N=C1N
Molekylvikt (g/mol) 426.38
Formel vikt 426.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation