Läs mer
Cole-Parmer™ Rapid Surface Hygiene Kit
Produktkod. 11740559 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11740559 50 tester Paket med 50
1 options
Produktkod. 11740559 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1404030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2215.00 SEK
    1909.22 SEK / Paket med 50
    Save 305.78 SEK
    13% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Använd detta Rapid Surface Hygiene Kit för att upptäcka osynliga matrester utan instrument - på bara 10 till 60 sekunder.
  • VERIcleen är känsligt för matrester inklusive kött, mejeriprodukter, bageri, drycker, ägg, fisk, etc. Det är ett billigt snabbhygienprogram för livsmedelsservice, detaljhandel och institutionella industrier.
  • Tillämpningar inkluderar HACCP-program, överensstämmelse med handtvätthygien och övergripande sanitetsövervakning.
  • Appliceringen är extremt enkel, bara spraya på våt-torr yta och svabba.
  • En ''ren yta'' visar ingen lila förrän efter 3 minuter.
  • En ''Inte ren'' yta visar lila på 10 till 60 sekunder.
  • Varje kit innehåller 50 tester i en ljustät behållare med snäpplock, 1 flaska vätskevätska med spridare, instruktionsbroschyr och torkmedelspaket.
    • Om torkmedlet inuti förpackningen har ändrats från blått till rosa, har remsorna förvarats felaktigt och kan vara ogiltiga.
Specifikationer
Beskrivning Rapid Surface Hygiene Kit, 50 tester/kit
Kvantitet 50 tester
Provtyp Miljöprov, Matprov