Läs mer
Applied Biosystems™ VeriFlex™ 96-brunnars temperaturverifieringskit för 0,2 ml Veriti™ System, 9 kanaler
Produktkod. 16514811
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
16514811 1 kit
1 options
Produktkod. 16514811 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4377669
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Temperaturverifieringssatserna och sonderna är konstruerade och tillverkade specifikt för Applied Biosystems för att validera temperaturkalibrering och enhetlighet i GeneAmp™ PCR och Veriti™ Thermal Cycler instrumentsystem.
Denna produkt är för användning med Veriti™ 96-Well Thermal Cycler.
•Fristående digital termometer och batteridriven för enkel användning
• Utbytbara platinaresistenta sonder
Komplett erbjudande
För att utöka användningen av befintliga temperaturverifieringssatser finns nu de individuella platinaresistenta sonderna tillgängliga i 0,02 mL, 0,1 mL, 0,2 mL, för köp.
Mer information finns också på Alpha Technics (tidigare Alpha Sensors, Inc. , Eutechnics Division). Kalibreringsstandarder går att spåra till NIST (US National Institute of Standards and Technology). Satsen innehåller en platinaresistent sond, handtermometer, mineralolja, bomullspinne och väska.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
För användning med (utrustning) Veriti Thermal Cycler
Produktlinje VeriFlex
Produkttyp Temperaturverifieringssats
För användning med (applikation) PCR-förstärkning
Frakt skick Rumstemperatur
Kvantitet 1 kit