Läs mer
Verinurad, MedChemExpress
Produktkod. 16493187
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493187 50 mg -
16449697 5 mg -
16447168 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16493187 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16733
MedChemExpress Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Verinurad
CAS 1352792-74-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H16N2O2S
Kvantitet 50 mg
Synonym RDEA3170
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (86.10 mM)
LEDER CC(C)(SC1=C(C2=C3C=CC=CC3=C(C#N)C=C2)C=NC=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 348.42
Formel vikt 348.42
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism