Läs mer
Verinurad, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verinurad |
| CAS | 1352792-74-5 |
| Molekylformel | C20H16N2O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[[3-(4-Cyano-1-naphthalenyl)-4-pyridinyl]thio]-2-methylpropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16N2O2S/c1-20(2,19(23)24)25-18-9-10-22-12-17(18)16-8-7-13(11-21)14-5-3-4-6-15(14)16/h3-10,12H,1-2H3,(H,23,24) |
| LEDER | CC(C)(Sc1ccncc1c2ccc(C#N)c3ccccc23)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[3-(4-cyanonaphthalen-1-yl)pyridin-4-yl]sulfanyl-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.42 |
| Formel vikt | 348.0932 |