Läs mer
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, IQ Användarutförda testprocedurer
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
I laboratorier som vanligtvis regleras av GxP och ISO , i enlighet med statliga och internationella standarder kräver dokumenterad verifiering av att dina system är installerade och fungerar enligt deras driftsspecifikationer. Detta IQ-paket (Installation Qualification) användarutförda testprocedurer ger dig testprocedurer för att dokumentera att din Veriti™ Thermal Cycler är installerad enligt tillverkarens ’specifikationer.
Procedurer bör utföras när instrumentet har flyttats eller ändringar har gjorts i instrumentets ’konfiguration.
Paketet innehåller en inbunden, tryckt kopia av testprocedurer. Anvisningar för att utföra testprocedurerna finns i instrumentets användarmanual. Paketet inkluderar inte temperaturverifieringssatser och sonder.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Procedurer bör utföras när instrumentet har flyttats eller ändringar har gjorts i instrumentets ’konfiguration.
Paketet innehåller en inbunden, tryckt kopia av testprocedurer. Anvisningar för att utföra testprocedurerna finns i instrumentets användarmanual. Paketet inkluderar inte temperaturverifieringssatser och sonder.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rutiner och instruktioner för grundkvalificering av Veriti™ Thermal Cycler |
| Produkttyp | Veriti™ Thermal Cycler IQ Användarutförda testprocedurer |
| För användning med (applikation) | Genotypning och genomisk profilering, PCR |
| Beskrivning | Veriti™ Thermal Cycler IQ Användarutförda testprocedurer, 1 st, rumstemperatur leveransvillkor, Användning för genotypning och genomisk profilering, PCR, Veriti™ Thermal Cycler är installerad enligt tillverkarens specifikationer |
| Kvantitet | 1 st |