Läs mer
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Dx Thermal Cycler, 96 brunnar, IQ-OQ, Extended Care
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
Applied Biosystems VeritiPro Dx Thermal Cycler är en nästa generations slutpunkts-termisk cykler designad för att amplifiera nukleinsyror med hjälp av polymeraskedjereaktionen (PCR). VeritiPro Dx Thermal Cycler är både US-IVD och CE-IVD, IVDR-kompatibel.
Funktioner hos VeritiPro Dx Thermal Cycler inkluderar:
- Säkerhetsläget—skyddar integriteten hos validerade protokoll och resultat
- VeriFlex-block—optimerar experiment exakt (ramphastighet på 6,0 °C/s)
- Lägre ljudutgång, ergonomiskt mjukt locklock för förbättrad användarupplevelse
- Stora pekskärms- och intuitiva gränssnittsprogram—programprotokoll enkelt
- Kompakt fotavtryck—maximerar bänkutrymmet
- Simuleringsmodsöverföringsprotokoll—från Veriti Dx Thermal Cycler
Övergång med självförtroende
In-vitro Medical Diagnostic Regulation (IVDR) är den senaste i en serie regulatoriska revideringar från Europeiska unionen (EU) gällande säkerhets- och kvalitetsstandarder för medicintekniska produkter. VeritiPro Dx Thermal Cycler är den första IVDR Class-A termiska cyklern som uppfyller (EU) 2017/746-kraven. Den klassificeras också som en amerikansk FDA klass I medicinsk produkt.
Sinnesro: säkerhetsläge
Det finns två säkerhetslägen under den administrativa profilen: Skapandeläget gör det möjligt för användare att se, ändra och köra alla metoder. Run-only-läget begränsar användarens åtkomst till IVD-mappen och tillåter användare att endast visa och köra IVD-metoder, vilket hjälper till att minska risken för obehörig användning och oavsiktlig eller avsiktlig missbruk.
Förbättrad PCR-funktionalitet: VeriFlex-block
VeriFlex-block styrs av flera Peltier-element och används för att optimera glödgningstemperaturen med precision. VeritiPro Dx Thermal Cycler tillåter sex zoner med oberoende temperaturkontroll och ger den ultimata kontrollen över dina PCR-arbetsflöden.
Enkel metodöverföring: simuleringsläge
Simuleringsläget stödjer bekväm övergång av protokoll och efterliknar ramphastigheten för Veriti Dx Thermal Cycler, vilket eliminerar behovet av omoptimering.
Världsklassservice och stöd
VeritiPro Dx Thermal Cycler inkluderar installation och initial kvalificering/operativ kvalificering (IQ/OQ) samt en extra ettårig garanti (totalt två år) plus årlig planerad underhåll på plats (PM) med OQ av fabriksutbildade Thermo Fisher Scientific fältserviceingenjörer. Detta säkerställer att VeritiPro Dx-systemet uppfyller våra strikta prestandakrav för att hjälpa dig att ge dig pålitliga resultat.
Specifications
Specifications
| Blockformat | Fast |
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Kapacitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Produkttyp | In vitro diagnostisk termisk cykler |
| Garanti | 2 års total tjänstgöringsförsäkring med 1 PM/Qual |
| Antal program | 1000 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Blockkonfigurationer | 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block |
För in vitro-diagnostik.