Läs mer
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-brunn
Produktkod. 17251822
Change view
Produkttyp:
PCR-maskin
Termocykler med plastpaket
Garanti:
Begränsad garanti.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Garanti
17251822 PCR-maskin Begränsad garanti.
17231822 Termocykler med plastpaket Begränsad garanti.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17251822 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A48140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
De Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler levererar bevisad tillförlitlighet med avancerad temperaturkontrollteknik och anslutningsmöjligheter. Dra nytta av nästa nivå PCR-teknik med snabbare ramphastigheter och lägre buller. Anslut till den molnaktiverade VeritiPro Thermal Cycler på distans. Designa och ladda upp dina metoder bekvämt, övervaka körningar och kontrollera instrumenttillgänglighet från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst med Connect, vår molnbaserade plattform.
Detta system kan köpas med ett plastpaket, utökad garanti eller båda beroende på laboratoriebehov.
Funktioner av VeritiPro Thermal Cycler inkluderar:
Fjärrfunktioner
Genom att ansluta din VeritiPro Thermal Cycler to Connect, du kommer att ha fullständig kontroll över ditt instrument när du är borta från labbet. Med Connect kan du kontrollera instrumentets tillgänglighet via mobilappen, ladda ner experimentella rapportfiler, ta emot varningar och mer. Ladda ner vår Instrument Connect-app, uppdaterad med den här funktionen och besök Connect för att designa och säkert ladda upp dina metoder från valfri mobil enhet eller stationär dator.
Simuleringsläge
De VeritiPro Thermal Cycler är utrustad med simuleringslägen, vilket gör att den kan köras med samma ramphastigheter som tidigare eller andra instrument. Med den här funktionen kommer du att kunna efterlikna ramphastigheterna för Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler , Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler , MJ Research PTC-200 , och Takara Tärning PCR termiska cykler.
Vårt tystaste instrument hittills
Med all utrustning igång i labbet, varför skulle din termocykler öka ljudnivån? Vi har reviderat den interna instrumenttekniken för att förse ditt labb med en termisk cykler som körs med en ljudnivå på mindre än 48 dB(A).
8-tums pekskärmskontroll
Det förbättrade, intuitiva och lyhörda pekskärmsgränssnittet låter dig programmera med lätthet och begränsar mängden tid som ägnas åt att träna nya användare.
Kompakt fotavtryck
Med den ökande populariteten för våra mindre instrument har vi uppdaterat våra betrodda Veriti Thermal Cycler med mindre fotavtryck. De VeritiPro Thermal Cycler kan passa på nästan vilken arbetsbänk som helst med dess mått på 24,5 cm bred och 46,7 cm djup.
Plast
Applied Biosystems PCR-plaster
Applied Biosystems PCR-plaster har designats och validerats för att fungera med våra termocykler i mer än 25 år. Alternativ för alla format och genomströmningsbehov finns tillgängliga för att säkerställa konsekventa, exakta resultat för alla experiment.
MicroAmp EnduraPlåtar
MicroAmp EnduraPlates erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format utvecklade för att möta dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
  • Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
  • Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
  • Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
  • Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
  • Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta arbetsflödesbehov
MicroAmp Klara självhäftande filmer
MicroAmp Klara självhäftande filmer skapar en säker försegling över en hel mikroplatta för att förhindra avdunstning och kontaminering från brunn till brunn.
  • Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning
  • Lätt att applicera och ta bort
  • Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
Garantier
Rapid Exchange (REX) utökad garanti
Paketet som erbjuds här ger ytterligare garantitäckning till den vanliga tvååriga garantin. Med Rapid Exchange (REX) utökad garanti kan du ringa vårt supportcenter om ditt instrument behöver repareras, så byter vi ut det mot ett fabrikscertifierat, renoverat ersättningsinstrument inom en arbetsdag från det att vi fastställt att ett utbyte krävs. Instrumenten mottas vanligtvis inom tre dagar efter leverans och är dina att behålla. Alla delar, arbete och fraktkostnader ingår, och befintliga garantiavtal kommer att överföras till ersättningsenheter.
Rapid Exchange utökad garanti är idealisk för kunder med instrument som kan installeras av användaren och som inte kräver att tillgångsmärkningen är konsekvent, samt för kunder som arbetar under tidspress.
AB Repair Center (ABRC) utökad garanti
Paketet som erbjuds här ger ytterligare garantitäckning till den vanliga tvååriga garantin. Med ABRC-stöd kommer fabriksutbildade ingenjörer att utföra underhåll eller reparera ditt instrument på vårt fjärrservicecenter. Skicka bara ditt instrument till oss så underhåller eller reparerar vi det och skickar tillbaka det till dig inom tre veckor. Alla delar, arbete och fraktkostnader ingår.
Den utökade ABRC-garantin är idealisk för kunder i reglerade miljöer som måste upprätthålla enhetstaggkonsistens för att följa reglerade protokoll.
Vissa undantag gäller. Kontakta din service- och supportrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Termisk enhetlighet <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C)
Mått 18,3 x 9,6 x 8,5 tum (46,5 x 24,5 x 21,7 cm)
Kapacitet 384-brunnar
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Garanti Begränsad garanti.
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 700 W
Max. Ramphastighet 5 °C/sek.
Antal program >1000
Beskrivning VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-brunn
Kvantitet 1 Instrument
Vikt 26.5 lb. (12 kg)
Blockkonfigurationer 384-brunnars isotermiskt block