Läs mer
Applied Biosystems™ VeritiPro™ PCR-maskin, 96-brunnar
Produktkod. 17146388 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Produkttyp:
PCR-maskin
Termisk cykler med plastförpackning
Garanti:
2 år
2 år
Formatera:
8-rörsremsor
96 brunnar
EnduraPlates
TriFlex-plattor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Garanti Formatera
17146388 Termisk cykler med plastförpackning 2 år EnduraPlates
16893330 PCR-maskin 2 år 96 brunnar
17192379 PCR-maskin 2 år TriFlex-plattor
17136388 Termisk cykler med plastförpackning 2 år 8-rörsremsor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17146388 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A47397
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-11-2026
Thermal Cycler Applied Biosystems VeritiPro levererar beprövad tillförlitlighet med avancerad temperaturkontrollteknik och anslutning.
Thermal Cycler Applied Biosystems VeritiPro levererar beprövad tillförlitlighet med avancerad temperaturkontrollteknik och anslutning. Dra nytta av nästa nivå PCR-optimering med precisionen som erbjuds av VeriFlex-blockteknologi. Koppla upp dig på distans till den molnaktiverade VeritiPro Thermal Cycler. Designa och ladda upp dina metoder bekvämt, övervaka körningar och kontrollera instrumenttillgänglighet från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst med Connect, vår molnbaserade plattform.
Detta system kan köpas med olika plastpaket, garantier eller båda för att bäst passa laboratoriets behov.
Temperaturoptimering med VeriFlex-teknik
VeriFlex-blocken styrs av flera Peltier-element och används för att optimera PCR-temperaturen med hög precision. VeritiPro Thermal Cycler möjliggör sex zoner med oberoende temperaturstyrning, vilket ger dig full kontroll över dina PCR-arbetsflöden.
Fjärrfunktioner
Genom att ansluta din VeritiPro Thermal Cycler till Connect får du full kontroll över instrumentet även när du inte är i laboratoriet. Med Connect kan du kontrollera instrumentets tillgänglighet via mobilappen, hämta experimentrapporter, ta emot aviseringar med mera. Hämta vår Instrument Connect-app, och besök vår molnbaserade plattform för att utforma och säkert ladda upp dina metoder från valfri mobil enhet eller dator.
Simuleringsläge
VeritiPro Thermal Cycler är utrustad med simuleringslägen som gör att den kan köras med samma ramphastigheter som tidigare instrument. Med denna funktion kan du efterlikna ramphastigheterna hos Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 och Takara Dice PCR-termocykler.
Vårt tystaste instrument hittills
När all utrustning är igång i laboratoriet, varför ska din termocykler bidra till ljudnivån? Vi har uppdaterat den interna instrumenttekniken för att ge laboratoriet en termocykler som arbetar med en ljudnivå under 48 dB(A).
8-tums pekskärmsstyrning
Det förbättrade, intuitiva och responsiva pekskärmsgränssnittet gör programmeringen enkel och minskar tiden som krävs för att utbilda nya användare.
Kompakt fotavtryck
Med den ökande populariteten för våra mindre instrument har vi uppdaterat vår Veriti Thermal Cycler med mindre fotavtryck. VeritiPro Thermal Cycler passar på i princip alla laboratoriebänkar med måtten 24,5 cm i bredd och 46,7 cm i djup.
Plastprodukter
Applied Biosystems PCR-plast
Applied Biosystems PCR-plast har utformats och validerats för att fungera med våra termocykler i över 25 år. Alternativ för alla format och genomströmningsbehov finns för konsekventa, precisa resultat för varje experiment.
MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps
MicroAmp 8-Tube Strips with Attached Domed Caps har individuellt fästa välvda lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μL-markeringar på varje rör för att förebygga korskontaminering, pipetteringsfel och fel vid providentifiering.
  • Remsa med 8 rör och fastsatta välvda lock som öppnas och stängs oberoende för att förhindra kontaminering och avdunstning
  • Vinklade lock som ger effektiv placering av rörremsor i rack och termocyklerblock
  • Inetsad A-H-bokstavsmärkning på enskilda rör, synlig när locken är öppna eller stängda
  • Dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
  • Graderade 20-μL-mätmarkeringar på varje rör för visuell volymkontroll
MicroAmp EnduraPlates
MicroAmp EnduraPlates ger utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format som utvecklats för dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver särskild hantering och ännu högre hållbarhet vid experiment med flera instrument. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR-termocykler för optimal passform och prestanda.
  • Optimerade för prestanda med Applied Biosystems-instrument
  • Certifierat fria från DNA, RNas och PCR-hämmare med provtagningstester under processen
  • Konstruerade enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpade för höggenomströmningslaboratorier och robothantering
  • Finns i flera färger för enkel organisering av laboratorieanalyser
  • Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för hela arbetsflödet
MicroAmp Clear Adhesive Films
MicroAmp Clear Adhesive Films skapar en säker försegling över hela mikroplattan för att förhindra avdunstning och kontaminering mellan brunnar.
  • Limmet ger tät försegling över brunnarna för att förhindra läckage och avdunstning
  • Enkla att applicera och avlägsna
  • Finns som Clear (ekonomisk och klibbig) eller Optical (klar för realtids-PCR och ej klibbig)
MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well PCR Reaction Plates
MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well PCR Reaction Plates har en unik design med tre identiska PCR-plattor av polypropen med 32 brunnar, sammanfogade med dubbla sidoflikar för användning med 32-brunnars och standard 96-brunnars termoblock. Plattorna har samma tunnväggiga konstruktion som övrig MicroAmp-plast, för utmärkt värmeöverföring från termoblock till prov, och är validerade för Applied Biosystems PCR-termocykler för optimal passform och prestanda.
  • Utformade för användning med ProFlex 3 x 32-well PCR System och alla Applied Biosystems standardtermocykler med 96 brunnar
  • Lättrivna dubbla sidoflikar för enkel separation till tre enskilda 32-brunnars plattor
  • Halvskörtade för enkel hantering och märkning
  • Standardarbetsvolym 250 μL, med maximal brunnsvolym 300 μL vid användning med självhäftande film
  • Alfanumerisk märkning på varje 32-brunnars platta för enkel brunnsidentifiering
  • Certifierat fria från humant DNA, DNas och RNas
MicroAmp Clear Adhesive Films
MicroAmp Clear Adhesive Films skapar en säker försegling över hela mikroplattan för att förhindra avdunstning och kontaminering mellan brunnar.
Garantier
Rapid Exchange (REX) utökad garanti
I de flesta länder levereras din termocykler med två års standardgaranti. Paketet här ger extra garantiskydd utöver tillverkarens befintliga begränsade garanti. Med den utökade garantin Rapid Exchange (REX) behöver du bara ringa vårt supportcenter om instrumentet behöver repareras, så byter vi ut det mot ett fabrikscertifierat ersättningsinstrument inom en arbetsdag från att vi fastställt att ersättning krävs. Instrument tas vanligen emot inom tre dagar efter leverans och är dina att behålla. Alla kostnader för delar, arbete och frakt ingår, och befintliga garantiavtal överförs till ersättningsenheter.
Den utökade Rapid Exchange-garantin är idealisk för kunder med användarinstallerbara instrument som inte kräver konsekvent inventariemärkning och för verksamheter med kritiska tidsramar.
AB Repair Center (ABRC) utökad garanti
I de flesta länder levereras din termocykler med två års standardgaranti. Paketet här ger extra garantiskydd utöver tillverkarens befintliga begränsade garanti. Med ABRC-support utför fabrikstränade tekniker underhåll eller reparation av instrumentet vid vårt fjärrservicecenter. Skicka bara instrumentet till oss, så underhåller eller reparerar vi det och skickar tillbaka det, oftast inom tre veckor. Alla kostnader för delar, arbete och frakt ingår.
Den utökade ABRC-garantin är idealisk för kunder i reglerade miljöer som måste behålla konsekvent inventariemärkning för att följa reglerade protokoll.
Vissa undantag gäller. Kontakta din service- och supportrepresentant för detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera EnduraPlates
Termisk noggrannhet ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C)
Innehåll och lagring • VeritiPro PCR-maskin
• Landsspecifik nätsladd
• 1 x MicroAmp EnduraPlate optisk 96-brunnars genomskinlig reaktionsplatta med streckkod
• 1 x MicroAmp genomskinlig självhäftande film
• 1 x MicroAmp 32-brunnars genomskinlig självhäftande film
Termisk enhetlighet <0,5 °C (30 sek efter att ha nått 95 °C)
Mått 18,3 x 9,6 x 8,5 tum (46,5 x 24,5 x 21,7 cm)
Kapacitet 96-brunnar
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp 8 tum Färg TFT LCD pekskärm
Produkttyp Termisk cykler med plastförpackning
Garanti 2 år
Termiskt område 0 °C till 100 °C
Frekvens 50 till 60 Hz
Gräns-snittet USB, Wi-Fi, Ethernet
Wattal 600 W
Max. Ramphastighet 6 °C/sek.
Antal program >1000
Beskrivning VeritiPro™ PCR-maskin + plastförpackning, 96-brunnar, EnduraPlates
Kvantitet 1 paket
Minne 16 Gb inbyggt minne
Vikt 26.5 lb. (12 kg)
Blockkonfigurationer 96-brunnars, 6-zoners VeriFlex-block