Läs mer
Gilson™ VERITY 4220 Dubbel sprutpump
Produktkod. 16616165 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
40 °C
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max
16616165 40 °C
1 options
Produktkod. 16616165 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer 31130003
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De VERITY™ Sprutpumpar ger snabbhet och tillförlitlighet för små och stora volymer, repetitiva vätskeöverföringar i HPLC, SPE och andra allmänna vätskehanteringsmetoder. Dessa pumpar fungerar med många VERITY system och finns tillgängliga i enkel spruta, dubbla sprutor och dubbla sprutor med tee-konfigurationer. En trycksensor finns i vissa modeller.
  • Välj rätt pump för dina behov
  • VERITY 4000-serien sprutpumpar är idealiska för alla VERITY GX-seriens vätskehanterare och 223 provväxlare.
  • VERITY 4060 och 4260 sprutpumpar är designade för användning med VERITY ASPEC™ SPE-system för att automatisera vätskehantering och extraktioner med övertryckseluering.
  • De VERITY 4060 enkel sprutpump och VERITY 4260 Dubbel sprutpump när den är ihopkopplad med en ASPEC system, kan automatisera vätskehanteringsprocedurer och fastfasextraktion (SPE) med hjälp av övertryckseluering.
Specifikationer
Spänning 100 till 240 V
Typ Dubbel sprutpump
Vikt (metrisk) 7.1 kg
Mått (L x B x H) Exteriör 22.6 x 17.1 x 26.9 cm
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C