missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Verlukast-d6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verlukast-d6 |
| CAS | 153698-86-3 |
| Molekylformel | C26 2H6 H21 Cl N2 O3 S2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)25(30)12-13-33-17-34-24(16-26(31)32)20-5-3-4-18(14-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)15-23(19)28-22/h3-11,14-15,24H,12-13,16-17H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t24-/m1/s1/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)CCSCS[C@H](CC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (3R)-3-[[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-oxopropyl]sulfanylmethylsulfanyl]-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.12 |
| Formel vikt | 520.1528 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?