Läs mer
Verlukast, TRC
Produktkod. 30453075
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453075 50 mg
30452103 10 mg
30457026 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV12850050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120443-16-5
Molekylformel C26 H27 Cl N2 O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 515.09
IUPAC-namn 3-[(R)-[3-[(E)-2-(7-klorokinolin-2-yl)etenyl]fenyl]-[3-(dimetylamino)-3-oxopropyl]sulfanylmetyl]sulfanylpropansyra
LEDER CN(C)C(=O)CCS[C@H](SCCC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Verlukast
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t26-/m1/s1
Formel vikt 514.1152
Procent renhet >95%