Läs mer
Horst™ Vermikulit isolerande säng
Typ:
Bulkmaterial
Förpackningsstorlek:
100 L
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Fylla ihåliga utrymmen som kräver värmeisolering |
| Typ | Bulkmaterial |