Läs mer
Vernakalant hydroklorid, TRC
Produktkod. 30457244
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457244 5 mg
30455339 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30457244 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV1286205MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 748810-28-8
Molekylformel C20H31NO4 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 385.9
Synonym (3R)- 1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Hydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-(3,4-dimethoxyphenethoxy)cyclohexane Monohydrochloride, (1R,2R)-2-((3R)-Hydroxypyrrolidinyl)-1-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexane Monohydrochloride, (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethoxy]cyclohexyl]-3-pyrrolidinol Monohydrochloride, RSD 1235
IUPAC-namn (3R)-1-[(1R,2R)-2-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etoxy]cyklohexyl]pyrrolidin-3-ol; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(CCO[C@@H]2CCCC[C@H]2N3CC[C@@H](O)C3)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vernakalant Hydrochloride
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H31NO4.ClH/c1-23-19-8-7-15(13-20(19)24-2)10-12-25-18-6-4-3-5-17(18)21-11-9-16(22)14-21;/h7-8,13,16-18,22H,3-6,9-12,14H2,1-2H3;1H/t16-,17-,18-;/m1./s1
Formel vikt 385.202