missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Verruculogen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Verruculogen |
| CAS | 12771-72-1 |
| Molekylformel | C27H33N3O7 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 5H,12H-3,4-Dioxa-5a,11a,15a-triazacyclooct[lm]indeno[5,6-b]fluorene-11,15(2H,13H)-dione','1,10,10a,14,14a,15b-hexahydro-10,10a-dihydroxy-7-methoxy-2,2-dimethyl-5-(2-methyl-1-propenyl)-','(5R,10S,10aR,14aS,15bS)- (9CI), 5H,12H-3,4-Dioxa-5a,11a,15a-triazacyclooct[lm]indeno[5,6-b]fluorene-11,15(2H,13H)-dione','1,10,10a,14,14a,15b-hexahydro-10,10a-dihydroxy-7-methoxy-2,2-dimethyl-5-(2-methyl-1-propenyl)-','[5R-(5α,10α,10aα,14aα,15bα)]-, (5R,10S,10aR,14aS,15bS)-1,10,10a,14,14a,15b-Hexahydro-10,10a-dihydroxy-7-methoxy-2,2-dimethyl-5-(2-methyl-1-propen-1-yl)-5H,12H-3,4-dioxa-5a,11a,15a-triazacyclooct[lm]indeno[5,6-b]fluorene-11,15(2H,13H)-dione, NA 209A, TR 1, TR 1 toxin, Verruculogen, Verruculogen TR 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N3O7/c1-14(2)11-20-29-18-12-15(35-5)8-9-16(18)21-22(29)19(13-26(3,4)37-36-20)30-24(32)17-7-6-10-28(17)25(33)27(30,34)23(21)31/h8-9,11-12,17,19-20,23,31,34H,6-7,10,13H2,1-5H3/t17-,19-,20+,23-,27+/m0/s1 |
| LEDER | COc1ccc2c3[C@H](O)[C@]4(O)N([C@H]5CC(C)(C)OO[C@H](C=C(C)C)n(c35)c2c1)C(=O)[C@@H]6CCCN6C4=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 511.57 |
| Formel vikt | 511.2319 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?