Läs mer
Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad, -20° till +150 °C
Produktkod. 15251418 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperaturområde:
-20 °C till 150 °C
Max. Tryck:
1200 mbar / 17,4 psi
Flödeshastighet:
14,6 l/min.
Kylkapacitet:
425 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde Max. Tryck Flödeshastighet Kylkapacitet Förpackningsstorlek
15251418 -20 °C till 150 °C 1200 mbar / 17,4 psi 14,6 l/min. 425 W Varje
1 options
Produktkod. 15251418 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 231131300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Framsteg inom fjärrövervakningskapacitet, energieffektivitet, global spänningsingång, provkapacitet och andra verktyg och funktioner ger dig kontroll.
Öka antalet prover som kan kontrolleras med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kylt cirkulerande bad. Med en ny huvudlös design, VersaCool är lämplig för användning som ett recirkulerande kylbad eller uppvärmd cirkulator för att cirkulera vätska från badet till specifika applikationer. Den kan enkelt användas på eller under en bänk, dragskåp, industriella och även mobila installationer. Framsteg inom fjärrövervakningskapacitet, energieffektivitet, global spänningsingång och andra verktyg och funktioner ger dig kontroll och optimal precision.
Gå huvudlös. Få fler förmåner.
VersaCool är designad för att möta alla dina dagliga utmaningar, så att du kan fokusera på det du tycker om att göra mest– att avslöja svaren på vetenskapens mest förbryllande frågor.
Mer utrymme för att passa prover
  • Demontering av kontrollhuvudet och spolen skapar ett större, säkrare och lättare att rengöra arbetsområdet
  • Öka antalet prover och maximera resultaten
  • Skaffa ett större arbetsområde samtidigt som du behåller ett kompakt fotavtryck på din arbetsbänk
Global spänningskapacitet
  • Detekterar automatiskt lämplig spänning
  • Ett artikelnummer som fungerar på alla spänningar världen över
Fjärrstyrning till hands
  • Använd kommunikations- och kontrollfunktionerna för att säkerställa att dina prover underhålls korrekt
  • Para ihop med valfri iOS eller Android-smarttelefon eller surfplatta för fjärrstyrning och övervakning
  • Få driftskontroll från fjärrplats med vår NesCom-mjukvara eller med Thermo Scientific™ Smart-Vue™ trådlös övervakningslösning
Lägre strömförbrukning och energikostnader
  • Fungerar kontinuerligt i ett energieffektivt läge
  • Variabel varvtalsreglering i pumpar, fläktar och kompressorer
  • Använd bara den energi du behöver för din applikation
Verktygslöst, droppfritt stativ och lock
  • Verktygslöst ställ rymmer ett brett utbud av bägare och provrörsstorlekar
  • Vänsterhänt gångjärn, högergångjärn eller ohängt lock
  • Droppfritt lock och valfritt gavelskydd minskar fukten och leder kondensatet tillbaka till badet.
Intuitiv färgskärm på 5,7 tums pekskärm för enklare och effektivare installation
  • Handske/Stylus-vänligt pekskärmsgränssnitt
  • Ljusstark display för att visa kritiska avläsningar
  • Enkel navigering och hantering
Garanti
3 år för elektroniska komponenter; 2 år på alla andra komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, RoHS, UL / CSA (Väntande), WEEE
Kommunikationer Bluetooth, Ethernet, Mico USB , RS232, RS485
Kylkapacitet 425 W
Flödeshastighet 14,6 l/min.
Temperaturområde -20 °C till 150 °C
Funktioner Bluetooth, Ethernet (Väntande), Mico USB , RS232, RS485, Ta bort sensorport, Smart-Vue monitorport
Värmekapacitet 2 kW vid 230V / 1,2 kW vid 115V
Max. Tryck 1200 mbar / 17,4 psi
Bullernivå <58 dBA
Garanti 3 års garanti på elektroniska komponenter; 2 års garanti på alla andra komponenter
Arbetsområde 15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 tum)
Vikt (engelska) 80 lb.
Vikt (metrisk) 36 kg
Spänning 100-120 VAC; 200-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.