Läs mer
3M™ Versaflo™ Luftkylningsregulator, V-100E
Produktkod. 15306057 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Svart
Produktkod.
15306057 Färg: Svart
1 options
Produktkod. 15306057 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11055.00 SEK
    7050.00 SEK / Paket med 1
    Save 4005.00 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
3M™ Versaflo™ Luftkylningsregulator V-100E kan kyla tillförd luft ner till 28 C °samtidigt som den ger skydd mot partiklar, gaser och ångor eller kombinationsrisker.
  • Kyl individuellt ner din inkommande tillförda luft till 28 °C
  • Idealisk för arbetare som utsätts för varma temperaturer förutom att de kräver skydd mot partiklar, gaser och ångor eller kombinationsrisker
  • Integrerad varningsvisslinga indikerar lågt luftflöde
  • Justerbar temperaturregulator
  • Arbetstryck på 4 till 6 bar
  • Luftvolym på 170 till 600 L/min
  • Inkluderar en bältesmonterad isoleringsdyna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Färg Svart
Produkttyp Medföljande luftregulator
Modell V-100E
Längd (metrisk) 0.346 m
Bredd (metrisk) 0.118 m
Höjd (metrisk) 0.086 m
Vikt (metrisk) 650 g