Läs mer
3M™ Versaflo™ Batterifästeverktyg TR-838/94244(AAD)
Produktkod. 16436360 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med: TR-802E Powered Air Turbo
Produktkod.
16436360 För användning med: TR-802E Powered Air Turbo
1 options
Produktkod. 16436360 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100150921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 SEK
    218.48 SEK / Paket med 1
    Save 68.52 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 16-10-2026
3M™ Versaflo™ Batterianslutningsverktyg TR-838/94244(AAD) är ett tillbehör för att fästa TR-830-batterier till TR-802E Powered Air Turbo.
  • Möjliggör anslutning av TR-830 batteri till TR-802E Powered Air Turbo
  • Säkerställer säker fastsättning
  • Förhindrar oavsiktlig borttagning av batteri och risk för gnistor under användning
  • Den mekaniska fästverkan förhindrar oavsiktlig borttagning av batteriet och minskar risken för gnistor under användning enligt EN 60079-11
  • Egensäker och lämplig för potentiellt explosiva atmosfärer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, NIOSH-godkänd
Produkttyp Verktyg för att fästa batteri
För användning med (utrustning) TR-802E Powered Air Turbo