Läs mer
3M™ Versaflo™ Batteri TR-830/94243(AAD)
Produktkod. 16446360 Handla allt 3M Produkter
Change view
Batteritid:
6 till 10 timmar
Produktkod. Batteritid
16446360 6 till 10 timmar
1 options
Produktkod. 16446360 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100150925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13060.00 SEK
    9461.11 SEK / Paket med 1
    Save 3598.89 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
3M™ Versaflo™ Batteri TR-830/94243(AAD) är ett litiumjonbatteri som är designat för användning med 3M™ Versaflo™ TR-800-serien driven luftturbo.
  • Laddas snabbt (90 % laddning på cirka 3,5 timmar)
  • Cirka 750 fulla laddnings-/urladdningscykler
  • Uppladdningsbart litiumjonbatteri med standardkapacitet
  • Mekanisk infästning av batteriet för att förhindra batteriborttagning och gnistorisk under användning enligt EN 60079-11
  • Inbyggd laddningsnivåindikator
  • Egen säker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 6 till 10 timmar
Batterityp litiumjon
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd, NIOSH-godkänd
Produkttyp Batteri
Modell TR-830