Läs mer
3M™ Versaflo™ Andningsslangskydd
Produktkod. 15749727 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
3M™ Andningsslangar i BT-serien
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15749727 3M™ Andningsslangar i BT-serien Varje
1 options
Produktkod. 15749727 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000042907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 SEK
    1094.62 SEK / Paket med 1
    Save 605.38 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
3M™ Versaflo™ Andningsrörskydd är utformat för att förlänga rörets livslängd och skydda det från flygande gnistor.
  • Flambeständigt, värmebeständigt och mycket hållbart andningsrörskydd
  • Quick release svivel möjliggör enhandsanslutning och frigöring
  • Hjälper till att förlänga rörets livslängd och skyddar den från flygande gnistor
  • Lämplig att använda med 3M™ Andningsslangar, BT-serien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Färg Svart
Material Oxiderad polyakrylnitril
Produkttyp Andningsslangskydd
För användning med (utrustning) 3M™ Andningsslangar i BT-serien