Läs mer
3M™ Versaflo™ Andningsrör strålningsvärmeskydd, BT-927
Produktkod. 17267640 Handla allt 3M Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
0.086 m
Produktkod. Höjd (metrisk)
17267640 0.086 m
1 options
Produktkod. 17267640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100099908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2290.00 SEK
    1470.90 SEK / Paket med 1
    Save 819.10 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Strålande värmebeständigt, mycket hållbart andningsrörskydd för 3M™ Versaflo™ Andningsslangar i BT-serien.
  • Strålande värmebeständig, hög hållbarhet andningsrörskydd
  • Förlänger livslängden på andningsslangen
  • Designad för användning med 3M™ Versaflo™ BT -serien Andningsslangar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Längd (metrisk) 0.355 m
Bredd (metrisk) 0.228 m
Höjd (metrisk) 0.086 m