Läs mer
3M™ Versaflo™ Andningsrör för headtops och lufttillförselenheter
Produktkod. 10099369 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten/medium
Medel/Stor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10099369 Liten/medium Varje
10566490 Medel/Stor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10099369 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    689.31 SEK / Paket med 1
    Save 355.69 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lätta andningsslangar i BT-serien är kompatibla med alla 3M™ Versaflo™ headtops och lufttillförselenheter.
  • Lång, lätt andningsslang som är lätt att torka av
  • Quick release svivel möjliggör enhandsanslutning och frigöring
  • Engångsskydd för andningsslang är tillgängligt för att underlätta rengöring och dekontaminering
  • 3M Katalog# BT-20S och BT-20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Andningsslang
Storlek Liten/medium
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) Versaflo™ PAPR-system
Modell BT-20S
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71.1 cm