Läs mer
3M™ Versaflo™ Andningsrör för headtops och lufttillförselenheter
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten/medium
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Long, lightweight breathing tube that is easy to wipe down
- Quick release swivel enables one-handed connection and release
- Disposable breathing tube cover is available to help cleaning and decontamination operations
- 3M Catalog# BT-20S and BT-20L
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Breathing Tube |
| Storlek | Medium/Large |
| För användning med (applikation) | Assembly, facility maintenance, grinding, machine operation, painting, sanding |
| För användning med (utrustning) | Versaflo™ PAPR Systems |
| Modell | BT-20L |