Läs mer
3M™ Versaflo™ Andningsrör för headtops och lufttillförselenheter
Produktkod. p-7228714 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten/medium
Medium/Large
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10099369
Brand: 3M™ 7000000158
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätta andningsslangar i BT-serien är kompatibla med alla 3M™ Versaflo™ headtops och lufttillförselenheter.
  • Lång, lätt andningsslang som är lätt att torka av
  • Quick release svivel möjliggör enhandsanslutning och frigöring
  • Engångsskydd för andningsslang är tillgängligt för att underlätta rengöring och dekontaminering
  • 3M Katalog# BT-20S och BT-20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Andningsslang
Storlek Liten/medium
För användning med (applikation) Montering, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning
För användning med (utrustning) Versaflo™ PAPR-system
Modell BT-20S
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71.1 cm