Läs mer
3M™ Versaflo™ Comfort Pad för S-950 Premium Head Suspension
Produktkod. 15779017 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15779017 Liten Paket med 5
15769017 Standard Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15779017 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000042685
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 SEK
    265.94 SEK / Paket med 5
    Save 153.06 SEK
    36% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med S-950 Premium Head Suspension
  • För användning med S-950 Premium Head Suspension
  • Lindad runt pannbandet för att skapa en bekvämare passform och absorbera svett
  • 3M Katalognummer S-953 , 3M Katalog# S-954
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Huvudupphängning
Storlek Liten
För användning med (applikation) Städning, El, Anläggningsunderhåll, Svetsning
För användning med (utrustning) Premium huvudupphängning
Modell S-954