Beskrivning
- Skyddar 3M™ Versaflo™ TR-6110E och TR-6130E filtrerar från fysisk skada
- Rymmer en 3M™ Versaflo™ Gnistfångare, TR-662 eller 3M™ Versaflo™ Förfilter, TR-6600 på plats för ytterligare skydd
- Aktiverar 3M™ Versaflo™ Power Air Turbo för att bäras genom saneringsduschar
- Gör det möjligt att bära turbo genom saneringsduschar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar (EN) | CE-godkänd |
| Produkttyp | Filterkåpa |
| För användning med (utrustning) | TR-6110E och TR-6130E filter |
| Modell | TR-6100FC |
| Mått (L x B x H) | 0.26 x 0.127 x 0.133 m |