Beskrivning
- Möjliggör rengöring och förvaring 3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 och TR-800 Series enhet lättare
- Satsen levereras med en inloppsplugg, två inloppstätningar, en uttagsplugg, två uttagstätningar och ett batterikontaktlock
- Turbopluggar gör att turboenheten TR-600 kan sänkas ner eller sköljas under rinnande vatten enligt anvisningarna i användarinstruktionerna
- Gör det möjligt att bära turbo genom saneringsduschar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar (EN) | CE-godkänd |
| Färg | Grå |
| Produkttyp | Filterkåpa |
| Bredd (metrisk) | 0.13 m |
| Vikt (metrisk) | 75 g |