Beskrivning
- För användning med 3M™ TR-300-seriens motordrivna andningsskydd
- Alternativ för partikelfilter och störande lukt
- Individuellt förpackade
- Enkel att installera
Specifikationer
Specifikationer
| Patrontyp | HE Filter |
| Certifieringar (EN) | CE-godkänd, EN 12941 |
| Filtertyp | Kombination organisk ånga/syragas/HEPA |
| För användning med (utrustning) | Versaflo™ TR-300+ PAPR |
| Inkluderar | Surgasavlastning på besvärsnivå |
| Modell | TR-3822E |
| Monteringstyp | Bältesmonterad |
| Mått (L x B x H) | 0.352 x 0.2 x 0.13 m |