Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd med hög hållbarhet
Produktkod. 11791133 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Vikt (metrisk):
125 g
130 g
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11791133 Liten 125 g Varje
11781133 Betydande 130 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11791133 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000044301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 SEK
    1034.50 SEK / Paket med 1
    Save 915.50 SEK
    46% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer som kräver frekvent byte av hela headtop-enheten, såsom läkemedelstillverkning eller där det är mindre nedsmutsning av yttertyget. De 3M Versaflo S-Series High Durability Head Cover är kompatibel med många PAPR-system.
Lämplig för applikationer som kräver frekvent byte av hela headtop-enheten, såsom läkemedelstillverkning eller i situationer där det är mindre nedsmutsning av yttertyget. För kassering kan upphängningsenheten och luftinloppskomponenterna snabbt tas bort och separeras för separerade avfallsströmmar, där faciliteter finns tillgängliga.
  • Integrerad huvudupphängning som ger täckning för huvud och ansikte.
  • Ger ögon- och ansiktsskydd till EN—166 vätskestänk och låg energipåverkan (grad F)— samma klassificering för slagtålighet som skyddsglasögon.
  • Tillverkad av ett slitstarkt, mjukt, tyst, lågt luddande polyuretanbelagt stickat tyg för hög komfort.
  • Utmärkt synfält, särskilt nedåt.
  • Ingen montering krävs.
  • Färdig att använda ur kartongen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE-godkänd,‎ EN14594 3A
Färg Grå
Material Polyuretanbelagd stickad polyamid
Produkttyp Huvudskydd
Storlek Liten
För användning med (applikation) Gas, ånga och partiklar, vätskestänk, flygande partiklar/damm med låg energi
Inkluderar Integrerad huvudupphängning
Kvantitet 1 st
Visirtyp Belagd polykarbonatvisir
Vikt (metrisk) 125 g