Läs mer
3M™ Versaflo™ Industriell hjälm med motorhuvdriven luftrespirator, TR-600-IHK
Produktkod. 31297043 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
En storlek
Produktkod. Storlek
31297043 En storlek
1 options
Produktkod. 31297043 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100317976
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33885.00 SEK
    20527.55 SEK / Paket med 1
    Save 13357.45 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Mångsidigt och lättanvänt andningsskydd mot vissa gaser och ångor samt partiklar.
  • TR-600 Powered Air Respirator-system är konstruerade för mångsidighet och anpassning och erbjuder en mängd huvudtoppar, andningsrör och tillbehör för att skapa en skräddarsydd lösning för driven luftrespirator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Produkttyp PAPR-montering med huva
Storlek En storlek