Läs mer
3M™ Versaflo™ Egensäkert motordrivet andningsskyddssystem Easy Clean Kit, TR-800E ECK
Produktkod. 17807603 Handla allt 3M Produkter
Change view
Patrontyp:
TR-6710E
Produktkod. Patrontyp
17807603 TR-6710E
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17807603 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100233763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38240.00 SEK
    23186.70 SEK / Paket med 1
    Save 15053.30 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Oavsett om du blandar och granulerar föreningar i en farmaceutisk anläggning eller arbetar med brännbara gaser i olje- och gasindustrin, 3M™ Versaflo™ TR-800 Powered Air Respirator är viktigt. *Finns i sammanställningar eller färdiga kit med allt ditt team behöver för att komma igång.
  • Satsen har headtop, andningsslang, filter, batteriladdare, Powered Air Respirator, batteri, batterifäste, bälte, filterkåpa, förvarings- och rengöringssats, en luftflödesindikator och utvalda andra komponenter
  • Batteriet inkluderar en stötfångare som hjälper till att absorbera stötar; mekanisk fastsättning av batteriet hjälper till att förhindra borttagning under användning
  • Hörbara och visuella larm varnar användarna för lågt batteri och lågt luftflöde
  • Löstsittande headtops kan hjälpa till att ta emot arbetare med begränsat ansiktshår och receptbelagda glasögon
  • Kompatibel med enbart partikelfilter eller partikel- och gas- och ångkombinationsfilter för skydd i en mängd olika miljöer
*De 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-800 med 3M™ Versaflo™ Batteri TR-830 ansluten, är ATEX godkänd för användning i vissa potentiellt explosiva ™osfärer. Den är godkänd enligt Zon 0-kraven och kan därför vara lämplig för områden där potentiellt ™explosiva osfärer förväntas och permanent vid normal drift.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 5,6 till 7,5 timmar.
Batterityp Standardkapacitet Litiumjon - Uppladdningsbar
Patron/filter PARTIKEL
Patrontyp TR-6710E
Färgkod Vitt
Färg Svart
Produkttyp PAPR-system för tung industri
Storlek One Size
För användning med (utrustning) TR-6710E Filter
Inkluderar S-433L huva
Intrinsic Safety (IS) Rating Ja
Monteringstyp Bältesmonterad