Läs mer
3M™ Versaflo™ Egensäker driven luftturbo TR-802E
Produktkod. 16416370 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Produktkod. Kvantitet
16416370 1 Ea.
1 options
Produktkod. 16416370 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100169179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13390.00 SEK
    10299.51 SEK / Paket med 1
    Save 3090.49 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
3M™ Versaflo™ Egensäker driven luftturbo TR-802E är godkänd för zon 0-krav, vilket gör den lämplig för områden där potentiellt explosiva atmosfärer förväntas vid normal drift.
  • Godkänd mot de senaste elektriska standarderna
  • Lätt att identifiera och skilja från icke-IS-versioner tack vare ljusgula beröringspunkter
  • Komforten maximeras med tre användarvalbara flödeshastigheter och kontrollerat luftflöde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 Ea.