Läs mer
3M™ Versaflo™ M-Series Ansiktsskydd och hjälmar
Produktkod. 17815666 Handla allt 3M Produkter
Change view
Inkluderar:
Comfort Face Seal
Flamsäker ansiktstätning
Flamsäker polyansiktstätning
Flamsäkert hölje
Mycket hållbart hölje
Färg:
Svart
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Färg unitSize
17815666 Flamsäkert hölje Svart -
17825666 Comfort Face Seal ljusgrå -
17855666 Flamsäker polyansiktstätning ljusgrå -
17835666 Comfort Face Seal Svart -
17809271 Flamsäker ansiktstätning Svart -
11783916 Mycket hållbart hölje Svart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17815666 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100258668
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
3M™ Versaflo™ M-Series Ansiktsskydd och hjälmar kan hjälpa till att skydda dina arbetare från en mängd olika andnings- och stötrisker samtidigt som komforten bibehålls. De är lätta, kompakta och lätta att underhålla.
  • M-Series är speciellt utformade för att fungera tillsammans med din 3M™ Versaflo™ Motordrivet andningsskydd och 3M™ Medföljande andningsskyddssystem.
  • Deflektor tillåter användare att rikta luftflödet inuti headtopen för att öka komforten.
  • Fullt justerbar fjädring för anpassad passform och viktfördelning.
  • Tillbehörsalternativ tillgängliga för skydd för att hjälpa till att hantera de miljöer du möter.
  • Visir kombinerar bra perifert och nedåtsikt.
  • Specifika headtops kan användas med en rad 3M™ Peltor™ hörselskydd samt en anslutbar mikrofon för enkel kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Designtyp Flambeständig
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Hold (Håll)
Material Polyaramid
Produkttyp Hjälm med hölje
Storlek Standard
Med utandningsventil Nej
Inkluderar Flamsäkert hölje
Visirtyp Visir av polykarbonat