Läs mer
3M™ Versaflo™ Övervisirram, M-961
Produktkod. 17287640 Handla allt 3M Produkter
Change view
0.306 m
Produktkod.
17287640 0.306 m
1 options
Produktkod. 17287640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100099910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1890.00 SEK
    1164.05 SEK / Paket med 1
    Save 725.95 SEK
    38% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Bärram som passar 3M™ Versaflo™ Övervisir M-967 och 3M™ Versaflo™ strålningsvärme täcker för 3M™ Versaflo™ M-Series Hjälmar.
  • Bärarram för att passa övervisir och strålningsvärmeskydd på M-Series hjälmar
  • Designad speciellt för användning med M-Series hjälmar
  • Tillverkad av aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grå
Längd (metrisk) 0.306 m
Bredd (metrisk) 0.195 m
Höjd (metrisk) 0.039 m