Läs mer
3M™ Versaflo™ Övervisir, M-967
Produktkod. 17277640 Handla allt 3M Produkter
Change view
Huvudbonadsskydd
Produktkod.
17277640 Huvudbonadsskydd
1 options
Produktkod. 17277640 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100099909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2745.00 SEK
    1702.56 SEK / Paket med 1
    Save 1042.44 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
Övervisir för att skydda mot UV/IR, metallgnistor och stänk.
  • Guld IR/UV övervisir
  • Skyddar mot UV/IR och metallgnistor och stänk
  • 500 x 250 mm
  • För användning med 3M™ Versaflo™ Övervisirram, M-961
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Guld
Produkttyp Huvudbonadsskydd
För användning med (utrustning) 3 M™ Versaflo™ Övervisirram M 961 N
Kvantitet 1/Cs.
Längd (metrisk) 0.503 m
Bredd (metrisk) 0.252 m
Höjd (metrisk) 0.012 m