Läs mer
3M™ Versaflo™ PAPR andningsslangskydd
Produktkod. 17742908 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TR-300+ PAPR
TR-600/800 PAPR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17742908 TR-600/800 PAPR
17752908 TR-300+ PAPR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17742908 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100260718
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PAPR andningsskydd för engångsbruk är designade för att hålla Versaflo™ PAPRs rengör från skräp.
  • Tillverkad av ett vätskebeständigt material med dragkedjor för bekväm av- och påtagning
  • Genomskinligt plastfönster för kontroll av visning och knappaktivering
  • Hjälper till att hålla PAPR ren från skräp
  • Kompatibel med Versaflo &handel; PAPRs
  • Populär för applicering av färgspray
  • Tillverkad utan naturliga gummilatexkomponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Plast
Produkttyp Andningsslangskydd
För användning med (applikation) Skyddar PAPR-fläkten från smuts och skräp
För användning med (utrustning) TR-600/800 PAPR
Modell TR-681
Kvantitet 10/Cs.