Läs mer
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visirskydd
Produktkod. 15778997 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15778997 Liten Paket med 10
1 options
Produktkod. 15778997 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000027993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 SEK
    356.56 SEK / Paket med 10
    Save 188.44 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visir Cover är ett självhäftande skydd som skyddar visiret från föroreningar och repor.
  • För användning med 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 och S-800 huvudskydd och huvor
  • Självhäftande visirskydd kan lätt appliceras och rivas av
  • Skyddar visiret från föroreningar och repor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Produkttyp Visirskydd
Storlek Liten
För användning med (utrustning) 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 och S-800 huvudskydd och huvor