Läs mer
Beschreibung
- Enkelt startkit med alla komponenter för att komma igång. Lägg bara till den hjälm som behövs
- Lätt att använda, mångsidigt andningsskydd mot damm, dimma, ångor och andra partikelrisker
- Satsen innehåller Turbo Unit TR-302E+, partikelfilter, förfilter, högkapacitetsbatteri, batteriladdare, längdjusterande andningsslang, luftflödesindikator, standardbälte och gnistfångare
- Kompatibel hjälm krävs
- Intelligent litiumjonbatteri laddas snabbt, har ingen minneseffekt och har en användbar laddningsindikator
- Elektroniska hörbara och visuella larm för lågt luftflöde och lågt batteri samt batteriladdningsindikator/partikelfilterladdningsstatusindikatorer och luftflödesindikator
- 3M™ Versaflo™ Powered Air Starter Kit TR-315+ innehåller TR-302E+ turboenhet, partikelfilter, förfilter, gnistskydd, standardbälte, högkapacitetsbatteri, batteriladdarsats och längdjusterande andningsslang. Lägg bara till din 3M™ Versaflo™ Headtop för komplett andningsskydd.
Spezifikation
Spezifikation
| Batterityp | Litiumjon med hög kapacitet |
| Produkttyp | PAPR-montering, ingen hjälm |
| Flödeshastighet | 190 l/min |
| För användning med (applikation) | Läkemedelstillverkning, träbearbetning, ytbehandling, mat och dryck, metallbearbetning, smältning |
| Inkluderar | TR-300 Turboenhet, P-filter, förfilter, gnistfångare, standardbälte, högkapacitetsbatteri, batteriladdarsats och längdjusterande andningsslang |
| Modell | 7100098908 |
| Monteringstyp | Bältesmonterad |
| Kvantitet | 1 st |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?