Läs mer
3M™ Versaflo™ Motordrivet luftrespiratorsystem Healthcare Ready Kit, TR-300E+ HKL
Produktkod. 17887593 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
PAPR Healthcare Systems and Kits
Produktkod. Produkttyp
17887593 PAPR Healthcare Systems and Kits
1 options
Produktkod. 17887593 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100233765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21115.00 SEK
    13170.65 SEK / Paket med 1
    Save 7944.35 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
3M™ Versaflo™ TR-300+-drivna andningsskydd är mångsidiga och lättanvända andningsskydd mot partikelrisker.
  • Smal, lätt enhet är välbalanserad och bekväm att bära för långa arbetspass
  • Två användarvalbara luftflöden gör det möjligt för användaren att kontrollera flödesinställningarna så att användaren kan hitta den inställning de tycker är mest bekväm
  • Motordrivna andningsskydd justerar automatiskt luftflödet för att kompensera för filterbelastning för att leverera konsekvent filtrerad luft under användning
  • Hörbara och visuella varningar för lågt luftflöde och låg batteriladdningsnivå för att hålla dig förberedd och informerad
  • Kan bäras på ett bälte eller ryggsäck
  • Finns i praktiska, lättköpta sammansättningar och kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 9 till 12 timmar.
Batterityp Litiumjon med hög kapacitet - Uppladdningsbar
Patron/filter PARTIKEL
Färg Svart
Produkttyp PAPR Healthcare Systems and Kits
Storlek One Size
För användning med (utrustning) TR-3712E Filter
Inkluderar S-133L Headcover
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Modell TR-300E+ HKL