Läs mer
3M™ Versaflo™ Motordrivet andningsskyddssystem Easy Clean Ready Kit, TR-300E+ ECK
Produktkod. 17798478 Handla allt 3M Produkter
Change view
Kvantitet:
1
Produktkod. Kvantitet
17798478 1
1 options
Produktkod. 17798478 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100233764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20465.00 SEK
    13666.10 SEK / Paket med 1
    Save 6798.90 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
3M™ Versaflo™ TR-300+-drivna andningsskydd är mångsidiga och lättanvända andningsskydd mot partikelrisker.
  • Smal, lätt enhet är välbalanserad och bekväm att bära för långa arbetspass
  • Två användarvalbara luftflöden gör det möjligt för användaren att kontrollera flödesinställningarna så att användaren kan hitta den inställning de tycker är mest bekväm
  • Motordrivna andningsskydd justerar automatiskt luftflödet för att kompensera för filterbelastning för att leverera konsekvent filtrerad luft under användning
  • Hörbara och visuella varningar för lågt luftflöde och låg batteriladdningsnivå för att hålla dig förberedd och informerad
  • Kan bäras på ett bälte eller ryggsäck
  • Finns i praktiska, lättköpta sammansättningar och kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batteritid 9 till 12 timmar.
Batterityp Litiumjon med hög kapacitet - Uppladdningsbar
Produkttyp PAPR-system för tung industri
För användning med (utrustning) TR-3712E Filter
Inkluderar S-655 huva, BT-30 Längdjusterande andningsslang, TR-302E+ Powered Air Turbo, TR-327 Easy Clean Belt, TR-332 High Capacity Battery, TR-341E Batteriladdarsats, TR-3712E (P) Filter, TR-3600 Airflow TR In-971
Modell TR-300E+ ECK
Kvantitet 1
Mått (L x B x H) 60.0 x 29.0 x 23.0 cm