Läs mer
3M™ Versaflo™ Motordriven luftturboenhet TR-302E+
Produktkod. 15688566 Handla allt 3M Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1135 g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15688566 1135 g Varje
1 options
Produktkod. 15688566 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100098846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9035.00 SEK
    5351.02 SEK / Paket med 1
    Save 3683.98 SEK
    40% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
De 3M™ Versaflo™ TR-302E+ Powered Air Turbo Unit är designad för tillämpningar som involverar damm- och dimmarisker som en del av Versaflo™ TR-300+ andningsskyddssystem. Den kombinerar prestanda, skydd och funktionalitet med modern, elegant, lätt design och oöverträffad komfort.
  • Lätt att använda, mångsidig, motordriven andningsapparat för problematiska miljöer
  • De två valbara flödeshastighetsalternativen (185L/min och 205L/min) erbjuder större komfort för användaren
  • Mycket effektivt filter fångar upp farligt damm, dimma och ångor, plus alternativ för störande gaser och ångor
  • Smal, lätt balanserad design för enastående komfort
  • Intelligent litiumjonbatteri laddas snabbt, har ingen minneseffekt och har en användbar laddningsindikator
  • Elektroniska hörbara och visuella larm för lågt luftflöde och lågt batteri samt batteriladdningsindikator/partikelfilterladdningsstatusindikatorer och luftflödesindikator
  • Lätt att justera och underhålla
  • Batteriladdningsindikator på batteriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp litiumjon
Produkttyp TR-302E+ driven luftturboenhet
För användning med (applikation) Läkemedelstillverkning, Träbearbetning, Ytberedning, Bearbetning av livsmedel och drycker, Metallbearbetning, Smältning
För användning med (utrustning) Versaflo™ TR-300+ motoriserat andningsskydd
Inkluderar Partikelfilter, luftflödesindikator och gnistfångare
Vikt (metrisk) 1135 g