Läs mer
3M™ Versaflo™ Motordriven luftturboenhet, TR-602E
Produktkod. 17640597 Handla allt 3M Produkter
Change view
Batterityp:
Litium-jon
Produktkod. Batterityp
17640597 Litium-jon
1 options
Produktkod. 17640597 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100259576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14255.00 SEK
    8662.12 SEK / Paket med 1
    Save 5592.88 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
3M™ Versaflo™ Motordriven luftturboenhet har tre valbara flödeshastigheter och larm för att visa lågt batteri och lågt luftflöde. Enheten har också statusindikatorer för batteriladdning, luftflöde och partikelfilterladdning. Val av batterier och ett urval av bältestyper: lätt att rengöra eller hög hållbarhet.
  • Kombinerar med 3M™ Versaflo™ komponenter för att bygga ett komplett system
  • Tre valbara flödeshastigheter (185 L/min., 205 L/min. eller 225 L/min.) för maximal komfort med ett jämnt luftflöde
  • Visuella, vibrations- och akustiska varningslarm visar dig lågt batteri och lågt luftflöde
  • Statusindikatorer för batteriladdning, luftflöde och partikelfilterladdning
  • Val av batterityper: standard eller hög kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Batterityp Litium-jon
Färg ljusgrå
Produkttyp Motordriven luftturboenhet
Kvantitet 1 st